Learn More
Witeg™ Hybridisierungsflasche mit Schraubverschluss GL 45
Diese Hybridisierungsflaschen passen in Hybridisierungsöfen vom Typ Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus und mehr.
Marke: Witeg™ 2 450 127
6.96 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss GL 45
- Komplett mit Silikondichtung
- Aus Borosilikatglas
- Länge 273 mm; Durchmesser 40 mm
Spezifikation
Hybridisierungsflasche | |
Borosilikatglas | |
GL 45 | |
273 mm |
40 mm | |
Schraube | |
Silikon |