Learn More
Cytiva Hybond™ Blotting-Papier
Zur Verwendung mit Hybond™ Blotting-Membranen. Cytiva Life Sciences™ Hybond™ Blotting-Papier ist reine Zellulose und perfekt für Gelelektrophorese-Anwendungen geeignet.
Marke:  Cytiva RPN6101M
81.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11750094
  • 92.97 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gelelektrophorese
  • Verwendung mit Hybond Blotting-Membranen
  • Gütegrad reine Cellulose
  • Mittlere Nassfestigkeit
  • Glatte Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gel-Elektrophorese, Hybond Blotting Membrane
0,01 in.
20 x 20 cm
20 cm
20 cm
Hybond Blotting-Papier
0.03 cm
7,9 in.
7,9 in.