Learn More
Hyamin-Hydroxid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11483094
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hyamine Hydroxide™
CAS 26248-39-5
Schmelzpunkt -30°C
Farbe Farblos
Dichte 0.933g/cm³
Siedepunkt 65°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Summenformel C28H45NO3
Menge 500 mL
Synonym hyamine hydroxide, methylbenzethonium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl tolyloxy ethoxy ethyl ammonium hydroxide, benzenemethanaminium, n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-, hydroxide, n-benzyl-n,n-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethanaminium hydroxide, benzenemethanaminium,n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-,hydroxide 9ci, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide
InChI-Schlüssel MJAMCTLGWXIKOT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[OH-]
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-[2-[2-[2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 443.672
PubChem CID 168497
Formelmasse 443.7
Physikalische Form Flüssig