Learn More
Hyaluronsäure-Natriumsalz, Streptococcus equi, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Bacterial hyaluronic acid (HA) is a natural non-sulfated high molecular weight glycosaminoglycan that may be used to study formulations of non-animal gels potentially useful for procedures such as soft tissue augmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bakterielle Hyaluronsäure (HA) ist ein natürliches, nichtsulfatiertes Glykosaminoglykan mit hohem Molekulargewicht, das zur Untersuchung von Formulierungen von nicht-tierischen Gelen verwendet werden kann, die möglicherweise für Verfahren wie die Augmentation von Weichgewebe nützlich sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet. Molekulargewicht ist größer oder gleich 1 MDa
Bakterielle Hyaluronsäure (HA) ist ein natürliches, nichtsulfatiertes Glykosaminoglykan mit hohem Molekulargewicht, das zur Untersuchung von Formulierungen von nicht-tierischen Gelen verwendet werden kann, die möglicherweise für Verfahren wie die Augmentation von Weichgewebe nützlich sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet. Molekulargewicht ist größer oder gleich 1 MDa
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hyaluronic acid sodium salt |
Typ | Hyaluronic Acid Sodium Salt |
Namenshinweis | Streptococcus equi |
Physikalische Form | Pulver |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,4757 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Reinheit (%) | 91% |