Learn More
Hyaloronsäure, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11440112
compliance-icons
Hyaloronsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 mg
Click to view available options
10 mg
Artikelnummer. 11440112
Marke: MP Biomedicals 0215993310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hyaluronsäure aus Rinderglaskörper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hyaluronsäure
CAS 9004-61-9
Farbe Gelbbraun
Summenformel C28H44N2O23
Menge 10 mg
Synonym Hyaluronsäure, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose
InChI-Schlüssel KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O
IUPAC-Name (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-Acetamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 776.651
PubChem CID 24728612
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hyaluronic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hyaloronsäure, MP Biomedicals™ >