Learn More
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10284820
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284820
5g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5g
100g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10284820
Marke: Thermo Scientific Acros 120860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68131-04-4
Summenformel C9H8Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.139
MDL-Nummer MFCD00135560
InChI-Schlüssel HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC-Name Dinatriumhydrolyse, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-Dicarboxylat
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Humic acid, sodium salt
Namenshinweis tech., 50-60% (as humic acid)
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Schwarz
Prozentgehaltsbereich 45-70%
Reinheit (%) 45 to 70%
Güte Technisch
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 14 % bis 25% (105 °C, 4 Stunden)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals >