missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human VEGFR1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit
Human VEGFR1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ DVR100C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human VEGFR1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit quantifies human VEGFR1/Flt-1 in cell culture supernates (100 ul), cell lysates (10 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), saliva (100 ul).Spezifikation
31.30 to 2000 pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum | |
Human | |
2321 | |
Cell Culture Supernates (100uL),Cell Lysates (10uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Saliva (100uL) | |
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT1, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGF R1, VEGFR1, VEGFR-1 | |
4.5 hr. |
8.46 pg/mL | |
Natural and Recombinant Human soluble VEGF R1 | |
ELISA | |
1 Kit | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
VEGFR1/Flt-1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur