missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human VEGF DuoSet ELISA
Click to view available options
Verpackungsmenge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human VEGF DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGF.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7422 |
| Verpackungsmenge | 15 Platten |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur