Learn More
Novus Biologicals™ Human Various Tissue Microarray (Cancer) Slide
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30328
Encompass
Artikelnummer. 15746847
  • 396.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Formalin fixed
  • Tissue condition: Cancer
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4µm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Serviceleistungen
1 Year
Spezifikation
Spezifikation
Human
Human
Skin Malignant Melanoma, Metastasis to Lymph Node
RUO
Immunohistochemistry-Paraffin
Cancer
1 Slide
Sonderangebote
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.