missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Total DDR2 DuoSet IC ELISA

Artikelnummer. 30021584
Click to view available options
Verpackungsmenge:
2 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021584

Marke: R&D Systems™ DYC25385

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure in cell lysates.

The Human Total DDR2 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human DDR2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp ELISA Development Kit for Intracellular Proteins
Menge 1 Kit
Spezies Human
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 4921
Verpackungsmenge 5 Platten
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt