Learn More
Invitrogen™ ELISA™ Kit für humanes TFN-alpha
Instant ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS223INST
Beinhaltet:
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern (murin) gegen humanes TNF-alpha, Biotin-Konjugat (polyklonaler Antikörper gegen TNF-alpha), Probenverdünnungsmittel und Streptavidin-HRP, gefriergetrocknet
- Aluminiumbeutel mit einer humanen TNF-alpha-Standardkurve (farbig)
- Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- Probenverdünnungsmittel (Zur Verwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
- Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
- Klebefolien für Mikrotiterplatten
Beschreibung
Der Human-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (Hu-TNFα) ELISA für quantifiziert Hu TNFα in Humanserum, Plasma, Zellkulturüberständen, Fruchtwasser, Gelenkflüssigkeit, Urin und anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürlichen und rekombinanten Hu-TNFα. Verfahrensprinzip Der Human-TNFα-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Tumor-Nekrose-Faktor ist ein Polypeptidzytokin, das von Monozyten und Makrophagen erzeugt wird. Es fungiert als multipotenter Modulator der Immunantwort und fungiert weiter als potenter Pyrogen. TNF-Alpha zirkuliert im ganzen Körper, reagiert auf Reize (infektiöse Erreger oder Gewebeverletzungen), aktiviert Neutrophile, verändert die Eigenschaften von vaskulären Endothelzellen, reguliert metabolische Aktivitäten anderer Gewebe und zeigt tumorizide Aktivität durch induzierende lokale Blutgerinnung. TNF-Alpha hemmt auch die Lipoprotein-Lipase-Aktivität, was zu einer Kachexie, einer physischen Auszehrung, führt. Die Aktivierung von B-Zellen durch das Epstein-Barr-Virus kann durch TNF-Alpha gehemmt werden. Aufgrund seiner vielfältigen Maßnahmen im gesamten Immunsystem kann TNF-Alpha bei der Pathogenese vieler Krankheitszustände eine Rolle spielen. TNF-Alpha-Produktion wird durch die Wirkung von Lymphokinen und Endotoxinen auf die Makrophage vermittelt. Gereinigte Monozyten produzieren TNF-Alpha innerhalb von vier Stunden nach Stimulation durch rekombinantes IL-2 und es gibt einige In-vitro-Beweise, die darauf hindeuten, dass TNF-Alpha auf hohen Konzentrationen und mit verlängerter Kinetik in T-Zellen exprimiert wird, die sowohl von CD2 als auch von CD28 stimuliert werden. Die Sekretion von TNF-Alpha wird durch Gamma-Interferon verstärkt. TNF induziert oder verbessert dann die spezifische Produktion von MHC-Antigen der Klasse I, GM-CSF und IL-1.Spezifikation
Gehäuse P01375 | |
1,65 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF | |
6% | |
HRP | |
RUO | |
-20 °C | |
Human | |
3 h 10 min |
7.8 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand, Überstand, Urin | |
ELISA | |
7124 | |
9,3% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Lyophilisiert, Standardkurvenstreifen, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
128 Tests | |
Fruchtwasser, 50 μl; Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Synovialflüssigkeit, 50 μl; Urin, 50 μl | |
Cachectin, Tumornekrosefaktor Alpha, DIF | |
20 min |
Nur für Forschungszwecke