Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TIM-4
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH455RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIM-4.
Die T-Zell-Immunglobulin- und Mucin-Domäne, die Protein (TIM)-Familie enthält, kodiert Zelloberflächenrezeptoren, die an der Regulation der T-Helfer (Th)-1 und -2 zellvermittelten Immunität beteiligt sind. TIM-4, das bevorzugt auf Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert wird, ist der natürliche Ligand von TIM-1 und diese Bindung führt zu T-Zell-Expansion und Zytokin-Produktion. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der TIM-Familie fehlt TIM-4 in seiner intrazellulären Domäne eine vermeintliche Tyrosinphosphorylierungssignalsequenz. Das TIM-4-Gen ist einem Locus zugeordnet, der sowohl bei Mäusen als auch beim Menschen mit der Prädisposition für Asthma assoziiert ist, und kann mit seiner Verbindung zur TIM-1-ausgelösten Th2-Reaktion als Kandidatenkrankheits-/Prädispositions-Gen für Asthma betrachtet werden.Spezifikation
B430010N18Rik; RGD1564516; Smuckler; lösliches TIM 4; Milz, Mucin-haltiges Knockout des Lymphoxin-Proteins; STIM 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit Protein 4; T-Zell-Immunoglobulin-Mucin-Rezeptor 4; T-Zellmembranprotein 4; Tim4; TIM-4; TIMD4; TIMD-4 | |
20 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
TIMD4 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
20 bis 5.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q96H15. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
TIM-4 (TIMD4) | |
4 h 45 min |