Learn More
Human TGF-beta RII PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
269.00 € - 491.40 €
Spezifikation
Antigen TGF-beta RII
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat R-PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18786057
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FAB2411P-025
25 Tests
269.00 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18735967
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FAB2411P-100
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
520.00 €
491.40 € / 100 Tests
Sparen 28.60 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TGF-beta RII Polyclonal specifically detects TGF-beta RII in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TGF-beta RII
Flow Cytometry
R-PE
RUO
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
AAT3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FAA3, HNPCC6, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, tbetaR-II, TGF-beta receptor type II, TGF-beta receptor type IIB, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGFbetaRII, TGFbeta-RII, TGFBR2, TGF-bRII, TGFR-2, transforming growth factor beta receptor type IIC, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa), transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 1, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 2, transforming growth factor, beta receptor II (70-80kD), Transforming growth factor-beta receptor type II
TGFBR2
IgG
Affinity Purified
Detects human TGF-beta RII in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) TGF-beta RII and less than 1% cross-reactivity with recombinant human TGF-beta RIII and rmTGF-beta RI is observed.
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Polyclonal
Goat
Human
P37173.2
7048
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TGF-beta RII Ile24-Asp159 Accession # P37173.2
Primary
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.