missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human SP-D ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human SP-D quantitates human SP-D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SP-D.
Das Tensidprotein D (SP-D) wird von Epithelzellen der Lunge synthetisiert und sezerniert. Es gehört zur Gruppe III der Familie der C-Lektine und die Mitglieder dieser Gruppe haben eine Gesamtstruktur, die aus mehreren kugelförmigen Kopfregionen besteht, die durch dreifach schraubenförmige, kollagenartige Stränge verbunden sind. Zu dieser Gruppe gehören auch SP-A und die Serumproteine namens Mannan-Bindungsprotein, Konglutinin und Collectin 43, die alle nachweislich an den C1q-Rezeptor binden, der sich in zahlreichen Zellen findet. Es wurde gezeigt, dass sowohl SP-D als auch SP-A die Sauerstoffradikalproduktion durch alveoläre Makrophagen verbessern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI573415; COLEC7; collectin7; collectin-7; CP4; EGK_19692; Lungen-Surfactantprotein D; PSPD; PSP-D; Lungen-Surfactant-Apoprotein; pulmonales Surfactantprotein D; pulmonales Surfactant-assoziiertes Protein D; SFTP4; SFTPD; SPD; SP-D; Surfactant-assoziiertes Protein D; Surfactantprotein D; Surfactant, pulmonalassoziiertes Protein D; Surfactant-assoziiertes Protein, Lungen 4 |
| Assay-Bereich | 0,12 bis 30 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,12 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P35247 |
| Gensymbol | SFTPD |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur