Learn More
Invitrogen™ Humanes RUNX3 (aa 205 bis 221), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP292
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Humanes RUNX3 (Reste 205 bis221) synthetisches Peptid, PEP-292, von Invitrogen.
PEP-292 ist ein synthetisches Peptid aus 17 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 205 bis 221 von humanem RUNX3 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxyl-Terminus): T (205) K P F P D R F G D L E R L R M (221) R.Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, verwendet werden, RUNX3, Katalog # PA1 bis 318. Die Verwendung einer Peptidlösung mit gleichem Volumen und gleicher Konzentration zum entsprechenden Antikörper führt zu einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen.Spezifikation
864 | |
HPLC | |
Human RUNX3 (aa 205 bis 221) | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Kernbindungsfaktor, alpha-3-Untereinheit, CBF-alpha3, Akut-myeloisches Leukämieprotein2, Onkogene AML-2, Polyomavirus Bindungsverstärkerprotein 2 alpha C | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q13761 | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
RUNX3 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
T(205) K P F P D R F G D L E R L R M (221)R |