Learn More
Invitrogen™ Human RTCB (aa 340-499) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30200510
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 30200510
Marke: Invitrogen™ RP91392
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibodies, PA5-64867 (PA5-64867, PA5-51512 (PA5-51512. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9Y3I0
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 51493
Name Human RTCB (aa 340-499) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 3'-phosphate/5'-hydroxy nucleic acid ligase; AI255213; AI463255; ankyrin repeat domain 54; C22orf28; C5H22orf28; D10Wsu52e; DJ149A16.6; FAAP; focal adhesion-associated protein; HAMAP-Rule:MF_03144}; HSPC117; hypothetical protein HSPC117; hypothetical protein LOC406376; hypothetical protein LOC525106; P55; RNA 2',3'-cyclic phosphate and 5'-OH ligase; RNA-splicing ligase RtcB homolog; RTCB; tRNA-splicing ligase RtcB homolog; tRNA-splicing ligase RtcB homolog {ECO:0000255; zgc:76871
Gebräuchliche Bezeichnung RTCB
Gensymbol Rtcb
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz PDDLDLHVIYDVSHNIAKVEQHVVDGKERTLLVHRKGSTRAFPPHHPLIAVDYQLTGQPVLIGGTMGTCSYVLTGTEQGMTETFGTTCHGAGRALSRAKSRRNLDFQDVLDKLADMGIAIRVASPKLVMEEAPESYKNVTDVVNTCHDAGISKKAIKLRP
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining