missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Human Recombinant IFN-alpha 2A

Artikelnummer. 17139511
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17139511

Marke: STEMCELL Technologies 78076

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Interferon-alpha 2A

  • Interferon-alpha (IFN-α) is a type I interferon, produced by virus-infected cells, and is released as a soluble factor to initiate antiviral responses (Isaacs & Lindenmann)
  • IFN-α2 is the most potent IFN-α used in fundamental research and in most clinical applications
  • The best-known IFN-α2 subvariants, 2A and 2B, differ by only one or two amino acids at positions 23 and/or 34 of the mature protein (von Gabain et al.) Type I IFNs exert potent antitumor activity by increasing the cytotoxic activity of NK and T cells, as well as by inhibiting the proliferation of cancer cells (Paul et al.) Additionally, it has been shown that proinflammatory IFN-α modulates the function of B cells in patients with systemic lupus erythematosus (Chang et al.), and pegylated forms of IFN-alpha 2A and 2B have implications in the treatment of hepatitis C (Foster et al.)

Spezifikation

Name IFN-alpha 2, IFNA2, IFNA2a
Menge 20 μg
Zelltyp B Cells; Cancer Cells and Cell Lines; NK Cells; T Cells
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥95%
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt