Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant bFGF
Artikelnummer. p-7217463
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 μg
1000 μg
50 μg
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. 15614959
Marke: STEMCELL Technologies 78003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Basic fibroblast growth factor
  • Basic fibroblast growth factor (bFGF) is a prototypic member of the fibroblast growth factor family
  • Cytokines in the FGF family possess broad mitogenic and cell survival activities (Folkman & Klagsbrun; Kimelman & Kirschner) and are involved in a variety of biological processes including cell proliferation, differentiation, survival, and apoptosis (Folkman & Klagsbrun; Klagsbrun; Rifkin & Moscatelli)
  • bFGF has the β-trefoil structure (Ponting & Russell), binds to the four FGF receptor (FGFR) family members, and activates JAK/STAT, PI3K, ERK1/2, and other receptor tyrosine kinase (RTK) signaling pathways
  • It supports the maintenance of undifferentiated human embryonic stem cells (Xu et al.; Kang et al.), stimulates human embryonic stem cells to form neural rosettes (Zhang et al.), and improves proliferation of human mesenchymal stem cells and enhances chondrogenic differentiation (Solchaga et al.)
Spezifikation
Name Basic fibroblast growth factor, FGF-β, FGF2, Fibroblast growth factor-basic, HBGF-2
Menge 50 μg
Zelltyp Brain Tumor Stem Cells; Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.