Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant BDNF, ACF
Artikelnummer. p-7217711
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
1000 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 17149641
Marke: STEMCELL Technologies 78133
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Brain-derived neurotrophic factor, animal component-free
  • Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), like nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 (NT-3), and neurotrophin-4 (NT-4), is a member of the NGF family of neurotrophins, which are required for the differentiation and survival of specific neuronal subpopulations in both the central and the peripheral nervous systems
  • BDNF binds with high affinity to the TRKB kinase receptor, and activates AKT and ERK pathways
  • It is expressed in hippocampus, cortex, and synapses of the basal forebrain
  • BDNF acts as a survival factor for human embryonic stem cells when plated on either feeder cells or Corning™ Matrigel™
Spezifikation
Name Abrineurin, ANON2, BULN2, Neurotrophin, MGC34632
Menge 10 μg
Zelltyp Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥95%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.