Learn More
Gibco™ Human PTHrP Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.50 € - 1490.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P12272
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 5744
Molekulargewicht 9.8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17840553
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-09-100UG
100 μg
298.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17820553
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
100-09-10UG
10 μg
80.50 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17840143
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-09-1MG
1 mg
1490.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17880473
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-09-250UG
250 μg
522.00 €
250 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17830143
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-09-500UG
500 μg
894.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17840293
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-09-50UG
50 μg
195.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the parathyroid hormone family. This hormone regulates endochondral bone development and epithelial-mesenchymal interactions during the formation of the mammary glands and teeth. This hormone is involved in lactation possibly by regulating the mobilization and transfer of calcium to the milk. The receptor of this hormone, PTHR1, is responsible for most cases of humoral hypercalcemia of malignancy. Four alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been observed. There is also evidence for alternative translation initiation from non-AUG (CUG and GUG) start sites, in-frame and downstream of the initiator AUG codon, to give rise to nuclear forms of this hormone.
Spezifikation
Spezifikation
P12272
protein with no preservative
9.8
E. coli
RUO
BDE2; calciotropic hormone, growth factor; HHM; osteostatin; parathyroid hormone like hormone; parathyroid hormone related peptide; parathyroid hormone-like hormone; parathyroid hormone-like hormone preproprotein; parathyroid hormone-like peptide; parathyroid hormone-like protein; parathyroid hormone-like related protein; parathyroid hormone-related peptide; parathyroid hormone-related protein; parathyroid-like peptide; PLP; PTHLH; PTH-like; PTHR; PTH-related peptide; PTH-related protein; Pthrp; PTH-rP; PTHrP[107-139 ]; PTHrP[1-36 ]; PTHrP[38-94 ]
Human
Recombinant
Lyophilized
ELISA, Functional Assay, Western Blot
5744
Human PTHrP
-20°C
<1 EU/μg
PTHLH
Unconjugated
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.