Learn More
Invitrogen™ Humanes POLR3F, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15398910
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15398910
Marke: Invitrogen™ PEP0709
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
POLR-3F Synthetisches Peptid, PEP-0709, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 21 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem POLR-3F überein. PEP-0709 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20589 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 10621
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9H1D9
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes POLR3F
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol POLR3F
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS