Learn More
Human Perforin Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
222.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen | Perforin |
---|---|
Klon | 2771C |
Verdünnung | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18734127
|
R&D Systems
MAB11298-SP |
25 μg |
222.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18730177
|
R&D Systems
MAB11298-100 |
100 μg |
564.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Perforin Monoclonal antibody specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpezifikation
Perforin | |
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFP, PFPcytolysin, PRF1 | |
Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human Perforin, Pro22-Trp555, Accession # P14222 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
2771C | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P14222 | |
5551 | |
IgG | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Human Perforin Antibody, R&D Systems™