Learn More
Invitrogen™ PEI-Transferrinfection Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- Transferrin-Polyethylenimin-Konjugat, lyophilisiert, 1 mg/ml nach Rekonstitution; in Eisen eingebaut
- Deferrioxamin, lyophilisiert, 50 mM nach Rekonstitution
- HBS-Pufferkonzentrat (20x)
- (400 mM HEPES, pH 7,3, 3 M NaCl)
- Das Verfahren führt zu einer 30- bis 1.000-fach verbesserten Transfektionseffizienz in Abhängigkeit von der Zelllinie
- Eine äußerst schonende DNA-Transfektionsmethode, bei der physiologische Aufnahmemechanismen der Zelle eingesetzt werden
- Die Wirksamkeit der Transfektion hängt vom Zelltyp, dem Grad der Oberflächen-Transferrin-Rezeptorexpression ab
- Für die getesteten Tumorzelllinien B16F10 Melanom, Neuro 2A Neuroblastom und eine Vielzahl von primären menschlichen Melanomzelllinien wurden sehr hohe Transfektionsraten nachgewiesen
- In anderen etablierten Zelllinien wie HeLa, CHO, Jurkat, K562, HepG2 und COS arbeitet die PEI-Transferrinfektion mit hoher Effizienz, ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und mit dem Vorteil, ein äußerst schonendes Verfahren zu sein
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Chemisch definiert |
| Zelltyp | Tumorzelllinien, etablierte Zelllinien |
| Format | Kit |
| Probentyp | Plasmid-DNA |
| Transfection Technique | Transferrin-Rezeptor-vermittelte Endozytose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
| Produkttyp | Transferrinfektionskit |
| Menge | 16 Transferrinfektionen |