missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human PDGF-DD Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human PDGF-DD Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PDGF-DD in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (50 ul), platelet-poor heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 31.30 - 2000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3.51pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human PDGF-DD |
| Ausreichend für | 1 x 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 80310 |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (50uL),Platelet-poor Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (50uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur