Learn More
R&D Systems™ Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit
Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
752.00 € - 4290.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 15.60 - 1000pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 3.83pg/mL |
Konjugat | HRP |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
18771834
|
R&D Systems™
DHD00C |
ELISA-Kit | 1 Kit | 1 x 96-well plate |
752.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18722264
|
R&D Systems™
SHD00C |
ELISA-Kit | 1 Kit | 6 x 96-well plates |
4290.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
The Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PDGF-AB in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (100 ul), platelet-poor heparin plasma (100 ul).Spezifikation
15.60 - 1000pg/mL | |
HRP | |
ELISA-Kit | |
Natural and Recombinant Human PDGF-AB | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (100uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (100uL),Platelet-poor Heparin Plasma (100uL) |
3.83pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum | |
Human | |
1 Kit | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |