Learn More
R&D Systems™ Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit
Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ DHD00C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18771834
  • 752.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PDGF-AB in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (100 ul), platelet-poor heparin plasma (100 ul).
Spezifikation
Spezifikation
15.60 - 1000pg/mL
HRP
ELISA-Kit
Natural and Recombinant Human PDGF-AB
Human
1 Kit
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
3.83pg/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Cell Culture Supernatant, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum
1 x 96-well plate
ELISA
Cell Culture Supernates (100uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (100uL),Platelet-poor Heparin Plasma (100uL)