missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes p300 (aa 162 bis 176), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP053
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human-P300 (Reste 162 bis 176) synthetisches Peptid, PEP-053, von Invitrogen.
PEP-053 ist ein 14 synthetisches Aminosäure-Peptid, dessen Sequenz Rückständen 139-151 des Human-p300 entspricht. Die Sequenz dieses Peptids ist (Amino zu Carboxy-Terminus): G139-T-S-G-P-N-Q-G-P-T-Q-S-T151-C (Das C-terminale Cystein wurde hinzugefügt, um die Konjugation zu erleichtern und ist nicht Teil der nativen humanen p300-Sequenz)Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und p300, Katalog# PA1-848 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2033 | |
gereinigt | |
Human p300 (aa 162 bis 176) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q09472 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
EP300 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
G139 - T - S - G - P - N - Q - G - P - T - Q - S - T151 - C |