Learn More
Proteintech™ Humanes P21 ELISA-Kit
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Beschreibung
- CDKN1A (p21, CIP1, WAF1) ist ein Cyclin-abhängiger Kinase-Inhibitor für die ordnungsgemäße Kontrolle des Zellzyklus und der vorzeitigen Seneszenz erforderlich
- P21 ist ein Cyclin-abhängiger Kinase-Inhibitor (CDK), der die Proliferation durch Hemmung der CDK2- und CDK1-Aktivität bei G1/s- und G2/M-Übergängen unterdrückt
- Mediator von p53 zur Auslösung eines Zellzyklus-Stillstands in G1
- Kann mit dem proliferierenden Zellkern-Antigen interagieren, spielt bei der S-Phase-DNA-Replikation und der DNA-Schadensreparatur eine regulatorische Rolle
- Die Überexpression verringert die Expressionswerte von Zellzyklus-Progressionsgenen und das Hochregulieren von Seneszenz-induzierenden Genen
- P21 ist ein Cyclin-abhängiger Kinase-Inhibitor (CDK), der die Proliferation durch Hemmung der CDK2- und CDK1-Aktivität bei G1/s- und G2/M-Übergängen unterdrückt
Prozess:
- Antikörper spezifisch für P21, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- P21-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer P21-spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene P21-Protein zu erkennen
- Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000380 |
| Assay-Bereich | 0,25 bis 16 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,1 ng/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 1026 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human P21 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine