Learn More
Gibco™ Human Noggin Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75 € - 4015.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Q13253
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 9241
Name Human Noggin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17840123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-10C-100UG
100 μg
818.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17880143
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-10C-1MG
2 x 500 μg N/A N/A N/A
30087766
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-10C-01M
2 x 500 μg
4015.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17811063
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-10C-20UG
20 μg
203.00 €
20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17830873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-10C-250UG
250 μg
1410.00 €
250 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17850883
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-10C-500UG
500 μg
2420.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17850123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-10C-50UG
50 μg
484.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17861183
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-10C-5UG
5 μg
83.75 €
5 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
120-10C-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-10C-500UG). Recombinant Human Noggin is a 46 kDa disulfide-linked homodimer consisting of two 205 amino acid polypeptide chains. Monomeric glycosylated noggin migrates at an apparent molecular weight of approximately 28.0-33.0 kDa by SDS PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Noggin is involved in numerous developmental processes, such as neural tube fusion and joint formation. The morphogenesis of organs is initiated by a downgrowth from a layer of epithelial stem cells. This process is achieved through the receipt of signals from 1) a WNT protein (WNT3A) to stabilize beta-catenin; and 2) Noggin, which is a bone morphogenetic protein inhibitor. Noggin mutations in unrelated families with proximal symphalangism (SYM1) and multiple synostoses syndrome (SYNS1) have been identified, which have multiple joint fusion as their principal defect.
Spezifikation
Spezifikation
Q13253
protein with no preservative
Human Noggin
RUO
NOG
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
9241
HEK293 cells
NOG; Noggin; Noggin precursor; noggin; LOW QUALITY PROTEIN: noggin; SYM1; symphalangism 1 (proximal); SYNS1; SYNS1A
Unconjugated
QHYLHIRPAP SDNLPLVDLI EHPDPIFDPK EKDLNETLLR SLLGGHYDPG FMATSPPEDR PGGGGGAAGG AEDLAELDQL LRQRPSGAMP SEIKGLEFSE GLAQGKKQRL SKKLRRKLQM WLWSQTFCPV LYAWNDLGSR FWPRYVKVGS CFSKRSCSVP EGMVCKPSKS VHLTVLRWRC QRRGGQRCGW IPIQYPIISE CKCSC
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human Noggin Recombinant Protein, PeproTech®