Learn More
Invitrogen™ Human MRP1 Vesicles
Product Code. 10212420
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0,5 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10212420
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ GM0010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Humane MRP1-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem MRP1-Transportprotein (Multidrug-Resistance-Protein 1, ABCC1). Unsere humanen MRP1-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit MRP1 in In-vitro-Assays eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Physikalische Form Gefroren
Menge 0,5 mL
Reinheit Forschungsqualität
Wirtsspezies Human
Produkttyp Menschliche Vesikel
Inhalt und Lagerung Bei -80 °C lagern.
Format Fläschchen
Versandbedingung Trockeneis