Learn More
Invitrogen™ Human/Maus ITIH2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ITI-HC2 synthetisches Peptid, PEP-302, von Invitrogen™.
Die Inter-alpha-Trypsin-Inhibitoren (ITI) sind eine Familie strukturell verwandter Serinproteaseinhibitoren im Plasma, die an der Stabilisierung der extrazellulären Matrix und der Prävention der Tumormetastasierung beteiligt sind. Die ITI-Familie enthält mehrere Proteine, die aus einer leichten Kette (siehe MIM 176870) und einer variablen Anzahl schwerer Ketten (Salier et al., 1987 [PubMed2446322]; Himmelfarb et al., 2004 [PubMed14744536]) zusammengesetzt sind. ITI-HC2 kann als Träger von Hyaluronan im Serum oder als bindendes Protein zwischen Hyaluronan und anderem Matrixprotein fungieren, einschließlich solcher auf Zelloberflächen im Gewebe, um die Lokalisierung, Synthese und den Abbau von Hyaluronan zu regulieren, die für Zellen, die biologische Prozesse durchlaufen, unerlässlich sind. Dieses Peptid stimmt mit den Aminosäuren E(401) ANNLGLLDPN (411)von Human-ITI-HC2 überein. Kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA1-1756 verwendet werden. Dieses Produkt reagiert aufgrund der Sequenzhomologie mit der Maus.Spezifikation
16425, 3698 | |
gereinigt | |
Human/Maus ITIH2 | |
-20 °C | |
Lyophilisiert | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
ITIH2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg |
Human, Maus | |
Nr. Q61703) | |
1 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Wasser ohne Konservierungsmittel | |
ITIH2, HC2, Inter-alpha-Trypsin-Inhibitor schwere Kette H2, ITI schwere Kette H2, Inter-alpha-Inhibitor schwere Kette 2, Inter-alpha-Trypsin-Inhibitor komplexe Komponente II, Serum-abgeleitetes Hyaluronan-assoziiertes Protein, SHAP | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |