Learn More
Invitrogen™ Humanes LZTR1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LZTR1 Synthetisches Peptid, PEP-1016, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem LZTR1 überein. PEP-1016 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20902 verwendet werden.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
8216 | |
gereinigt | |
Human LZTR1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q8N653 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
LZTR1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |