Learn More
Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Supplement-Kit für humanes Keratinozytenwachstum (HKGS-Kit)
Marke:  Gibco™ S001K
Artikelnummer. 10276723
  • 102.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ein Satz mit sterilen Lösungen zur Verwendung mit EpiLife™ Medium oder Medium 154 für die Kultivierung von humanen epidermalen Keratinozyten. Das HKGS-Kit enthält in separaten Fläschchen alle Komponenten des kompletten HKGS (S-001-5). Ein Fläschchen mit Gentamicin/Amphotericin-Lösung (GA) ist ebenfalls enthalten. Die Verwendung von GA ist optional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 Grad C.
Wachstumssupplement
Cascade Biologics™
Trockeneis
Human
Keratinozytenzellen
Steril
1 Kit
Human
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.