Learn More
Invitrogen™ Humanes IRS1 (aa602 bis 612), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP192
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Humanes IRS-1 (Reste 602 bis 612) synthetisches Peptid, PEP-192, von Invitrogen.
PEP-192 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten 602 bis 615 von humanem IRS-1 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): L H T D G Y M P M S P G V (NH2). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-1058. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
3667 | |
gereinigt | |
Human IRS1 (aa 602 bis 612) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P35568 | |
0.35 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
IRS1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
35 μ g | |
L H T D D G Y M P M S P G V(NH2) |