Learn More
Abnova™ Human IRF8 Full-length ORF (NP_002154.1, 1 a.a. - 426 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002154.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 3394 |
Molekulargewicht | 74.8kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16146521
|
Abnova™
H00003394-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16156521
|
Abnova™
H00003394-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Interferon consensus sequence-binding protein (ICSBP) is a transcription factor of the interferon (IFN) regulatory factor (IRF) family. Proteins of this family are composed of a conserved DNA-binding domain in the N-terminal region and a divergent C-terminal region that serves as the regulatory domain. The IRF family proteins bind to the IFN-stimulated response element (ISRE) and regulate expression of genes stimulated by type I IFNs, namely IFN-alpha and IFN-beta. IRF family proteins also control expression of IFN-alpha and IFN-beta-regulated genes that are induced by viral infection. [provided by RefSeq]
Sequence: MCDRNGGRRLRQWLIEQIDSSMYPGLIWENEEKSMFRIPWKHAGKQDYNQEVDASIFKAWAVFKGKFKEGDKAEPATWKTRLRCALNKSPDFEEVTDRSQLDISEPYKVYRIVPEEEQKCKLGVATAGCVNEVTEMECGRSEIDELIKEPSVDDYMGMIKRSPSPPEACRSQLLPDWWAQQPSTGVPLVTGYTTYDAHHSAFSQMVISFYYGGKLVGQATTTCPEGCRLSLSQPGLPGTKLYGPEGLELVRFPPADAIPSERQRQVTRKLFGHLERGVLLHSSRQGVFVKRLCQGRVFCSGNAVVCKGRPNKLERDEVVQVFDTSQFFRELQQFYNSQGRLPDGRVVLCFGEEFPDMAPLRSKLILVQIEQLYVRQLAEEAGKSCGAGSVMQAPEEPPPDQVFRMFPDICASHQRSFFRENQQITVSpezifikation
NP_002154.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
74.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MCDRNGGRRLRQWLIEQIDSSMYPGLIWENEEKSMFRIPWKHAGKQDYNQEVDASIFKAWAVFKGKFKEGDKAEPATWKTRLRCALNKSPDFEEVTDRSQLDISEPYKVYRIVPEEEQKCKLGVATAGCVNEVTEMECGRSEIDELIKEPSVDDYMGMIKRSPSPPEACRSQLLPDWWAQQPSTGVPLVTGYTTYDAHHSAFSQMVISFYYGGKLVGQATTTCPEGCRLSLSQPGLPGTKLYGPEGLELVRFPPADAIPSERQRQVTRKLFGHLERGVLLHSSRQGVFVKRLCQGRVFCSGNAVVCKGRPNKLERDEVVQVFDTSQFFRELQQFYNSQGRLPDGRVVLCFGEEFPDMAPLRSKLILVQIEQLYVRQLAEEAGKSCGAGSVMQAPEEPPPDQVFRMFPDICASHQRSFFRENQQITV | |
RUO | |
IRF8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
3394 | |
IRF8 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
H-ICSBP/ICSBP/ICSBP1/IRF-8 | |
IRF8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |