Learn More
Invitrogen™ Instant-ELISA™-Kit für humanes IL-8
Instant ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS204-3INST
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet:
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes IL-8/NAP-1, Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-human-IL-8/NAP-1-Antikörper), Streptavidin-HRP und Probenverdünnungsmittel, gefriergetrocknet
- Aluminiumbeutel mit humaner IL-8/NAP-1-Standardkurve (farbig)
- Pufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
- Probenverdünnungsmittel (Anwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
- Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
- Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für Human-Interleukin-8 (Hu-IL-8) quantifiziert Hu-IL-8 in Humanserum, -plasma, -zellkulturüberständen, -fruchtwasser und anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-IL-8. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-IL-8 misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IL-8 (Interleukin-8) ist ein proinflammatorisches, aus 72 Aminosäuren bestehendes CXC-Chemokin namens CXCL8. Es wird von endothelialen Zellen sowie Monozyten sezerniert und agiert als wichtiger Chemoattraktant für Neutrophile, T-Zellen und Basophile. IL-8, das erstmals aus Osteosarkomzellen isoliert wurde, enthält das ELR-Motiv (N-terminale Glu-Leu-Arg-Aminosäuresequenz) und signalisiert über die Rezeptoren CXCR1 und CXCR2. In Krebsstudien wurde eine Rolle für IL-8 in der Angiogenese und im Tumorwachstum nachgewiesen. Zu den früheren Bezeichnungen für IL-8 gehören das neutrophil-aktivierende Protein 1 (NAP-1), das Granulozyten-chemotaktische Protein 1 (GCP-1), das von Monozyten stammende neutrophil-aktivierende Peptid (MONAP) und das Protein 3-10C.Spezifikation
Gehäuse P10145 | |
1,3 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GCP-1, GCP1, IL8, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1 | |
8.1 % | |
HRP | |
RUO | |
-20 °C | |
Human | |
3 h 10 min |
15.6 bis 1,000 pg/ml | |
Biotin | |
Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3576 | |
10.8 % | |
Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Lyophilisiert, Lyophilisiert, Standardkurvenstreifen, Stopplösung, Stopplösung, Lysepuffer 10x, Waschpufferkonzentrat | |
128 Tests | |
Fruchtwasser, 50 μl; Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Protein 3-10C, CXCL8, NAP-1, GCP-1 | |
20 min |
Nur für Forschungszwecke