Learn More
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit
Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
755.00 € - 4290.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 31.20 - 2000pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 7.5pg/mL |
Konjugat | HRP |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18792354
|
R&D Systems™
D8000C |
1 Platte | Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate |
755.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18712314
|
R&D Systems™
S8000C |
6 Plates | Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates |
4290.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL8/IL-8 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).Spezifikation
31.20 - 2000pg/mL | |
HRP | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum | |
Human | |
3576 | |
3-10 C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1 TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1 NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10 C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1 |
7.5pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
Natural and Recombinant Human IL-8 | |
ELISA | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |