Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-6 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des humanen IL-6-Proteingehalts aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen.
Marke: Invitrogen™ 88-7066-76
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Beinhaltet:
- Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
- Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
- Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
- 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
- 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
- Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
- Substrat. 1x TMB-Lösung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-6 (IL-6) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-6.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
ELISA Ready-SET-Go! Reagenzien-Set für humanes IL-6 (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA)Spezifikation
Gehäuse P05231 | |
2 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CVID11, IL-21, Za11 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
2 bis 200 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3569 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP-Konzentrat (100x), Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
20 x 96 Tests | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-6 | |
1 Std 45 Min |
Nur für Forschungszwecke