missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IL-6 Antibody, R&D Systems™

Recombinant Monoclonal Antibody
249.00 € - 1905.00 €
Spezifikation
| Antigen | IL-6 |
|---|---|
| Klon | 1936R |
| Verdünnung | Neutralization 8.00-80.0 ng/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18162641
|
R&D Systems
MAB2061R-SP |
25 μg |
249.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18122941
![]() |
R&D Systems
MAB2061R-100 |
100 μg |
481.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18131831
|
R&D Systems
MAB2061R-01M |
1 mg |
1700.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18170881
|
R&D Systems
MAB2061R-500 |
500 ug |
1905.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IL-6 Monoclonal specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry.Spezifikation
| IL-6 | |
| Neutralization 8.00-80.0 ng/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| P05231 | |
| 3569 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Detects human IL-6 in direct ELISAs. Does not cross-react with recombinant IL-6 from mouse, rat, or pig. |
| 1936R | |
| Flow Cytometry, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A | |
| IL6 | |
| Primary | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts