Learn More
Gibco™ Human IL-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75 € - 3360.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P05112 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 3565 |
Molekulargewicht | 15.1 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17861063
|
Gibco™
200-04-100UG |
100 μg |
674.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17851753
|
Gibco™
200-04-1MG |
1 mg |
3360.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17840813
|
Gibco™
200-04-20UG |
20 μg |
203.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17861153
|
Gibco™
200-04-250UG |
250 μg |
1180.00 €
250 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17891773
|
Gibco™
200-04-500UG |
500 μg |
2010.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17880003
|
Gibco™
200-04-50UG |
50 μg |
402.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17871063
|
Gibco™
200-04-5UG |
5 μg |
83.75 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Recombinant Human IL-4 is a 15.1 kDa globular protein containing 130 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.Spezifikation
P05112 | |
protein with no preservative | |
15.1 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
IL-4 | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of human TF-1 cells is ≤ 0.2 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^6 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
3565 | |
Human IL-4 | |
RUO | |
B cell growth factor 1; B_cell stimulatory factor 1; B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; BCGF1; BCGF-1; binetrakin; BSF1; BSF-1; cytokine; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; interleukin 4; interleukin 4 variant 2; interleukin 4 variant IL-4 delta2; interleukin 4 variant IL-4 delta3; interleukin 4 variant IL-4 int2A; interleukin 4 variant IL-4 int3A; interleukin 4 variant IL-4 int3B; Interleukin4; interleukin-4; interleukin-4 precursor; lymphocyte stimulatory factor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra | |
Il4 | |
Unconjugated | |
MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCRAA TVLRQFYSHH EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKTI MREKYSKCSS | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human IL-4 Recombinant Protein, PeproTech®