Learn More
Gibco™ Human IL-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75 € - 824.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P60568
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3558
Molekulargewicht 15.5 kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17881063
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-02-100UG
100 μg
222.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17851193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-02-10UG
10 μg
83.75 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17820813
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-02-1MG
1 mg
824.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17850213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-02-250UG
250 μg
289.00 €
250 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17881773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-02-500UG
500 μg
502.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17831293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-02-50UG
50 μg
203.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recombinant Human IL-2 is a 15.5 kDa protein, containing 134 amino acid residues including one intrachain disulfide bond. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human IL-2 Recombinant Protein, PeproTech®