Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IL-1 beta, hohe Empfindlichkeit
Beschreibung
Beinhaltet
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes IL-1beta
- Biotin-Konjugat monoklonaler Anti-human-IL-1 beta-Antikörper
- Streptavidin-HRP
- Human-IL-1beta-Standard gefriergetrocknet, 500 pg/ml nach Rekonstitution
- Kontrolle, gefriergetrocknet
- Probenverdünnungsmittel
- Assaypufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
- Amplifikationsverdünnungskonzentrat (2x)
- Amplifikationsreagenz I
- Amplifikationsreagenz II
- Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
- Klebefolien
Dieses hochempfindliche ELISA für humanes Interleukin-1beta (Hu-IL-1β) quantifiziert Hu-HS-IL-1β in menschlichem Serum, Plasma, Urin oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-HS-IL-1β. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-HS-IL-1β misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Ein spezieller Amplifikationsschritt ist erforderlich, um die hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P01584 |
| Assay-Bereich | 0.16 bis 10.0 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,05 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand, Urin |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3553 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke