missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA

Artikelnummer. p-4754244
Click to view available options
Verpackungsmenge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021629

Marke: R&D Systems™ DY201

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-1 beta/IL-1F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp ELISA Development Kit
Menge 1 Kit
Spezies Human
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 3.91 to 250 pg/mL
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3553
Synonym catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Verpackungsmenge 15 Platten
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt