Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IL-1-beta Kit, 2. Generation
Artikelnummer. p-7091931
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15571087
Marke: Invitrogen™ 88726186
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
  • 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
  • Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substrat. 1x TMB-Lösung
Entwickelt zur genauen Messung des IL1-Gehalts in Proben u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen. Es erkennt die gespaltene reife Form und die ungespaltene Vorform von humanem IL-1β. Dieses Kit der zweiten Generation hat eine erhöhte Empfindlichkeit mit einem Bereich von 2 bis 150 pg/ml.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-1beta (IL-1β) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-1β.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Ready-SET-Go! für Human-IL-1beta ELISA-Set (2. Generation) enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für ELISAs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01584
Assay-Bereich 2 bis 150 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL-21
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-1 beta
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke