Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes IgG Gesamt
Für den quantitativen Nachweis von humanem IgG.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 1.6 bis 100 ng/ml |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 0,24 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Probentyp | Plasma, Serum |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes Gesamt-lgG beschichtet ist
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15581617
|
Invitrogen™
BMS2091 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15591617
|
Invitrogen™
BMS2091TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Der ELISA für das humane Gesamt-Immunglobulin G (humanes IgG) quantifiziert humanes IgG in Humanserum oder -plasma.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes IgG.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IgG misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
1.6 bis 100 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum | |
ELISA | |
2.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 30 Min |
0,24 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
5.3 % | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl | |
Immunglobulin G | |
1 h 20 min |
Nur für Forschungszwecke