Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IFN-gamma Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem IFN-gamma-Protein in Proben, darunter aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Brand: Invitrogen™ 88-7316-22
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.47500kg
Alert:
Enthält Azid
Includes:
- Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
- Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
- Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
- 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
- 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
- Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
- Substrat. 1x TMB-Lösung
Description
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interferon gamma (IFNγ) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzye-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IFNγ.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das ELISA Ready-SET-Go! Reagenzien-Set für humanes IFN-gamma (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für Enzyme-linked Immunosorbent Assays (ELISA)- Für optimale Ergebnisse aus dem ELISA Ready-SET-Go! für humanes IFN-gamma verwenden Sie bitte nur die im Set enthaltenen Komponenten. Der Austausch von Komponenten kann zu einer Signaländerung führen
Specifications
Gehäuse P01579 | |
4 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CSIF,IL-10 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
4 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3458 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
2 x 96 Tests | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interferon-gamma, IFN-g, IFNg | |
1 Std 45 Min |
Nur für Forschungszwecke