Learn More
R&D Systems™ Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit
Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
835.00 € - 4760.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich 0.63 - 40ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.053ng/mL
Assay Solid Phase Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. < 50% cross-species reactivity observed with species tested.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18772847
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
SCIM00
6 Pack
4760.00 €
96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30001351
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
DCIM00
1 Kit
835.00 €
96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ICAM-1/CD54 in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
0.63 - 40ng/mL
Solid Phase Sandwich ELISA
< 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. < 50% cross-species reactivity observed with species tested.
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin
Human
2.5 hr.
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
0.053ng/mL
HRP
96-Well Streifenplatte
Natural and Recombinant Human ICAM-1
ELISA
Cell Culture Supernates (100uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL)
BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM1, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58