Learn More
Invitrogen™ Human Hemopexin ELISA Kit
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant.
670.00 € - 2690.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Beta-1 B-glycoprotein; hemopexin; Hpx; Hpxn; HX; Hyaluronidase |
---|---|
Assay-Bereich | 0,2 bis 50 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,2 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17134999
|
Invitrogen™
EH238RBX5 |
5 x 96 Tests |
2690.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17184523
|
Invitrogen™
EH238RB |
96 Tests |
670.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemopexin.
Hemopexin is a serum glycoprotein that binds heme and transports it to the liver for breakdown and iron recovery, after which the free hemopexin returns to the circulation. Structurally, hemopexin consists of two similar halves of approximately two hundred amino acid residues connected by a histidine-rich hinge region. Each half is itself formed by the repetition of a basic unit of some 35 to 45 residues.Spezifikation
Beta-1 B-glycoprotein; hemopexin; Hpx; Hpxn; HX; Hyaluronidase | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Hpx | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
Hämopexin | |
4 h 45 min |
0,2 bis 50 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P02790. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |