Learn More
Invitrogen™ Human Hemoglobin ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Hemoglobin quantitates human Hemoglobin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemoglobin.
Der Human-Alpha-Globin-Gencluster, der sich auf Chromosom 16 befindet, umfasst etwa 30 kb und sieben Loci: 5'-Zeta; Pseudozeta; Mu; Pseudoalpha-1; alpha-2; alpha-1; Theta-3'. Die Kodiersequenzen alpha-2 (HBA2) und alpha-1 (HBA1) sind identisch. Diese Gene unterscheiden sich leicht über die nicht übersetzten 5' Regionen und die Introns; sie unterscheiden sich aber deutlich über die nicht übersetzten 3' Regionen. Zwei alpha-Ketten und zwei beta-Ketten bilden das HbA, das im normalen Erwachsenenalter etwa 97 % des gesamten Hämoglobins umfasst; alpha-Ketten bilden zusammen mit delta-Ketten das HbA-2, das mit HbF (fetales Hämoglobin) die restlichen 3 % des erwachsenen Hämoglobins ausmacht. alpha-Thalassämien resultieren aus Deletionen jedes der alpha-Gene sowie Deletionen von HBA2 und HBA1; einige nicht löschbare alpha-Thalassämien wurden ebenfalls berichtet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | alpha one globin; alpha-1 globin; alpha-1-globin; alpha-2 globin chain; Alpha-globin; ALPHA-GLOBIN GENE; delta globin; Haemoglobin; Hb; HBA1; HbA1c; HBA2; HBA-T3; HBH; hemoglobin alpha 1 globin chain; Hemoglobin alpha chain; Hemoglobin subunit alpha; hemoglobin subunit alpha 1; hemoglobin, alpha 1 |
| Assay-Bereich | 1,5 bis 400 μg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,5 μg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P69905. |
| Gensymbol | HBA1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |