Learn More
Invitrogen™ Humanes GnRH1, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP10933
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Luteinisierendes-Hormon-Releasing-Hormon, synthetisches Peptid, PEP-10933, von Invitrogen.
PEP-10933 ist ein synthetisches Peptid, das als Kontrolle für ELISA- und Western-Blot-Anwendungen geeignet ist. PEP-10933 hat folgende Aminosäuresequenz: Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Lon-Arg-Pro-Gly-NH2 .Lyophilisiertes Produkt bei -20 C lagern. Nach der Rekonstitution bei4 C für 2-7 Tage oder Aliquot lagern und bei -20 C lagern Für die Langzeitlagerung fügen Sie HSA oder BSA zu 0.1 % hinzu. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.Spezifikation
2796 | |
gereinigt | |
GnRH1, human | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
LHRH, GnRH, Lutropin | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P01148 | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
GNRH1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
10 mg | |
Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 |